Läs mer
4-Trimetylsilyl-3-butyn-2-ol, 97 %
Produktkod. 11323696
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323696 5 g 5g
11333696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14815.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6999-19-5 | C7H14OSi | 142,273 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6999-19-5
Molekylformel C7H14OSi
Molekylvikt (g/mol) 142.273
MDL-nummer MFCD00190213
InChI-nyckel HJJSDJHRTMFJLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-2-ol, 1-trimethylsilylbut-1-yne-3-ol, +/-4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, acmc-20mpjc, 3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl-, 2s, acmc-1bfey, hjjsdjhrtmfjlp-uhfffaoysa, 3-butyn-2-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760828
IUPAC-namn 4-trimetylsilylbut-3-yn-2-ol
LEDER CC(C#C[Si](C)(C)C)O
Specifikationer
Kokpunkt 126 °C till 129 °C
Kemiskt namn eller material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol
Kvantitet 5 g
Flampunkt 57 °C (135 °F)
Brytningsindex 1.446
Densitet 0.846
UN-nummer UN1987
Beilstein 1923632
Formel vikt 142.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.