Läs mer
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene, 99%
Produktkod. 11481150
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481150 25 g 25g
11461150 1 g 1g
11471150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26300.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136459-72-8 | C17H18Si | 250.416 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136459-72-8
Molekylformel C17H18Si
Molekylvikt (g/mol) 250.416
MDL-nummer MFCD09953470
InChI-nyckel UZRJWRFLYPENFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl diphenylacetylene, trimethyl 4-phenylethynyl phenyl silane, trimethyl 4-2-phenylethynyl phenyl silane, acmc-20ajdj, 4-phenylethynyl phenyltrimethylsilane, trimethyl-4-2-phenylethynyl phenyl silane, 1-2-phenylethynyl-4-trimethylsilyl benzene, 1-phenyl-2-p-trimethylsilyl phenyl acetylene
PubChem CID 21093331
IUPAC-namn trimetyl-[4-(2-fenyletynyl)fenyl]silan
LEDER C[Si](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Smältpunkt 37°C to 39°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 250.42
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.