Läs mer
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, 97%
Produktkod. 15451188
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451188 25 g 25g
15431188 1 g 1g
15441188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55060.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77123-57-0 | C12H14OSi | 202.33 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77123-57-0
Molekylformel C12H14OSi
Molekylvikt (g/mol) 202.33
MDL-nummer MFCD02093765
InChI-nyckel UZQDUXAJFTWMDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl ethynyl benzaldehyde, 4-trimethylsilyl ethynylbenzaldehyde, 4-2-trimethylsilylethynyl benzaldehyde, 4-2-trimethylsilyl ethynyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trimethylsilyl ethynyl, acmc-1bios, p-trimethylsilylethynylbenzaldehyde, 4-trimethylsilylethynylbenzaldehyde
PubChem CID 2771643
IUPAC-namn 4-(2-trimetylsilyletynyl)bensaldehyd
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 202.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.