Läs mer
4-(Trimethylsilyl)morpholine, 97%
Produktkod. 15481408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481408 25 g 25g
15461408 1 g 1g
15471408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55229.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13368-42-8 | C7H17NOSi | 159.304 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13368-42-8
Molekylformel C7H17NOSi
Molekylvikt (g/mol) 159.304
MDL-nummer MFCD00010098
InChI-nyckel JJOWIQMPCCUIGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilyl morpholine, n-trimethylsilylmorpholine, trimethyl morpholin-4-yl silane, morpholine, 4-trimethylsilyl, trimethylsilyl morpholin, morpholinotrimethylsilane, trimethylmorpholinosilane, acmc-1btin, timtec-bb sbb009054
PubChem CID 559763
IUPAC-namn trimetyl(morfolin-4-yl)silan
LEDER C[Si](C)(C)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trimethylsilyl)morpholine
Densitet 0.897
Kokpunkt 160°C
Flampunkt 29°C (84°F)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1071480
Formel vikt 159.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.