Läs mer
4-Tritylaniline, 97%
Produktkod. 11468833
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468833 25 g 25g
11458833 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10550.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22948-06-7 | C25H21N | 335.45 g/mol
4-tritylanilin användes vid framställningen av 5-tritylisatin, 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimetyl-4,5-bis(4-tritylanilinokarbonyl)-9H-xantenmetanoltrisolvatmonohydrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-tritylanilin användes vid framställningen av 5-tritylisatin
, 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimetyl-4,5-bis(4-tritylanilinokarbonyl)-9H-xantenmetanoltrisolvatmonohydrat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22948-06-7
Molekylformel C25H21N
Molekylvikt (g/mol) 335.45
MDL-nummer MFCD00007898
InChI-nyckel XYHDHXBLSLSXSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tritylaniline, benzenamine, 4-triphenylmethyl, 4-triphenylmethyl aniline, p-aminotetraphenylmethane, 4-aminotetraphenylmethane, triphenyl p-aminophenyl methane, 4-trityl aniline, 4-triphenylmethyl benzenamine, p-toluidine, alpha,alpha,alpha-triphenyl, 4-aminophenyl triphenylmethane
PubChem CID 89914
IUPAC-namn 4-tritylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Tritylaniline
Smältpunkt 256°C to 260°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2750328
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 335.45
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.