Learn More
4-Undecanone, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11470661
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11470661 5 g 5g
11480661 25 g 25g
11490661 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11470661 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20135.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14476-37-0
Molekylformel C11H22O
Molekylvikt (g/mol) 170.30
MDL-nummer MFCD00048923
InChI-nyckel NBSLHMOSERBUOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-undecanone, heptyl propyl ketone, n-heptyl n-propyl ketone, acmc-1c992
PubChem CID 84467
IUPAC-namn undecan-4-one
LEDER CCCCCCCC(=O)CCC
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Undecanone
Densitet 0.83
Kokpunkt 104°C to 107°C (13 mmHg)
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 5 g
Beilstein 1749499
Formel vikt 170.3
Procent renhet 98%