missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Undecanone, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11490661
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490661 100 g 100g
11470661 5 g 5g
11480661 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11490661 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20135.22
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14476-37-0
Molekylformel C11H22O
Molekylvikt (g/mol) 170.30
MDL-nummer MFCD00048923
InChI-nyckel NBSLHMOSERBUOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-undecanone, heptyl propyl ketone, n-heptyl n-propyl ketone, acmc-1c992
PubChem CID 84467
IUPAC-namn undecan-4-one
LEDER CCCCCCCC(=O)CCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Undecanone
Densitet 0.83
Kokpunkt 104°C to 107°C (13 mmHg)
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.428
Kvantitet 100 g
Beilstein 1749499
Formel vikt 170.3
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.