Läs mer
4-Undecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Undecylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 20466-34-6 |
| Molekylformel | C17H27NaO3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Sodium 4-Undecylbenzenesulfonate, Sodium p-Undecylbenzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-12-14-17(15-13-16)21(18,19)20;/h12-15H,2-11H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;4-undecylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.45 |
| Formel vikt | 334.1579 |