Läs mer
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one, 99%
Produktkod. 15407328
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407328 50 g 50g
15417328 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60822.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4427-96-7 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Det används för att syntetisera funktionella polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används för att syntetisera funktionella polymerer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4427-96-7
Molekylformel C5H6O3
Molekylvikt (g/mol) 114.1
MDL-nummer MFCD00143315
InChI-nyckel BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinyl-1,3-dioxolan-2-one, vinylethylene carbonate, 4-vinyl-1,3-dioxolan-2-one, stabilized with hydroquinone, 1,3-dioxolan-2-one, 4-ethenyl, acmc-1ajgp, vec;, ksc383e5n, 2-oxo-4-vinyl-1,3-dioxolane, 4-vinyl-1,3 dioxolan-2-one, 4-vinyl-1,3-dioxaolane-2-one
PubChem CID 2735038
IUPAC-namn 4-etenyl-1,3-dioxolan-2-on
LEDER C=CC1COC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Densitet 1.188
Kokpunkt 237°C
Flampunkt 96°C (205°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 114.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.