Läs mer
4-Vinyl-1-cyclohexene, 97%, stabilized
Produktkod. 10163570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
5ml
Produktkod. 10163570
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-40-3 | C8H12 | 108.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-40-3
Molekylformel C8H12
Molekylvikt (g/mol) 108.18
MDL-nummer MFCD00001576
InChI-nyckel BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylcyclohexene, 4-vinyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 4-ethenyl, butadiene dimer, 4-vinylcyclohex-1-ene, 4-vinylcyclohexene-1, cyclohexene, 4-vinyl, cyclohexenylethylene, 4-ethenyl-1-cyclohexene, 1-vinylcyclohexene-3
PubChem CID 7499
ChEBI CHEBI:82377
IUPAC-namn 4-etenylcyklohexen
LEDER C=CC1CCC=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Vinyl-1-cyclohexene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -101.0°C
Färg Beige-brun till vit
Densitet 0.8320g/mL, 0.832
Kokpunkt 126.0°C to 127.0°C
Flampunkt 16°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H9CH=CH2
Brytningsindex 1.4625 to 1.4645
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05, I, 63
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and ether
Stabilisator 25 to 200ppm BHT
Viskositet 0.7 mPa.s (20°C)
Formel vikt 108.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Vinyl-1-cyclohexene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.