Läs mer
4-vinylanilin, 90 %, teknisk, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10484195 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10484195 25 g Glasflaska 25g
10381184 1 g Glasflaska 1g
10287080 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10484195 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308480250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1520-21-4 | C8H9N | 119.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1520-21-4
Molekylformel C8H9N
Molekylvikt (g/mol) 119.17
MDL-nummer MFCD00015329
InChI-nyckel LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylaniline, 4-aminostyrene, p-aminostyrene, benzenamine, 4-ethenyl, 4-aminostryene, ccris 4326, benzenamine,4-ethenyl, p-vinylaniline, p-amino styrene, para-aminostyrene
PubChem CID 73700
IUPAC-namn 4-etenylanilin
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Vinylaniline
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 23°C to 24°C
Färg Röd till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 249°C
Flampunkt 99°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHC6H4NH2
Brytningsindex 1.6250 to 1.629
Kvantitet 25 g
Formel vikt 119.17
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.