Läs mer
4-Vinylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11490128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490128 1 g 1g
11400138 5 g 5g
11410138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23709.03
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2156-04-9 | C8H9BO2 | 147,97 g/mol
4-Vinylbensenboronsyra används ofta i Suzuki-reaktionen. Det används också vid framställning av boronsyrainnehållande polymerer, som används i potentiella biomedicinska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Vinylbensenboronsyra används ofta i Suzuki-reaktioner. Det används också vid framställning av boronsyrainnehållande polymerer, som används i potentiella biomedicinska tillämpningar.
Löslighet
Löslig i etanol, dimetylsulfoxid, tetrahydrofuran och dietyleter. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2156-04-9
Molekylformel C8H9BO2
Molekylvikt (g/mol) 147.97
MDL-nummer MFCD00239441
InChI-nyckel QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenylboronic acid, 4-vinylbenzeneboronic acid, 4-vinylphenyl boronic acid, 4-ethenylphenyl boronic acid, 4-vinylboronic acid, p-styrylboronic acid, p-vinylphenylboronic acid, styrene-4-boronic acid, boronic acid, 4-ethenylphenyl, 4-styreneboronic acid
PubChem CID 2734393
IUPAC-namn (4-etenylfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Vinylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼190 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2829387
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dimetylsulfoxid, tetrahydrofuran och dietyleter. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 147.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.