Läs mer
4-Vinylbenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1075-49-6 |
| Densitet | 1.30 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00002569 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid, 4-Vinylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.16 |
| Kvalitet | Research |