Läs mer
4-vinylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30456964
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456964 5 g
1 options
Produktkod. 30456964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV3710005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Vinylbenzoic Acid
CAS 1075-49-6
Molekylformel C9 H8 O2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
IUPAC-namn 4-etenylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Formel vikt 148.0524