Läs mer
4-Vinylbenzyl Bromide (stabilized with TBC, ~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Vinylbenzyl Bromide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Br/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2 |
| Formel vikt | 195.99 |