Läs mer
4-vinylbenzylklorid, 90 %, teknisk
Produktkod. 10013443 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10013443 500 g Glasflaska 500g
10403053 25 g Glasflaska 25g
10770682 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10013443 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422525000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1592-20-7 | C9H9Cl | 152,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-20-7
Molekylformel C9H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 152.62
MDL-nummer MFCD00051362
InChI-nyckel ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
PubChem CID 74126
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-etenylbensen
LEDER ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Vinylbenzyl chloride
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Flampunkt 105 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2CHC6H4CH2Cl
Brytningsindex 1,5731 till 1,5751
Kvantitet 500 g
Stabilisator cirka 500 ppm 4-tert-butylkatekol, cirka 500 ppm nitrocresol + nitrofenol
Formel vikt 152.62
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.