Läs mer
4-vinylbifenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498939
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498939 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15498939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11869.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2350-89-2 | C14H12 | 180.25 g/mol
4-Vinylbifenyl-mellanprodukt används i organisk syntes och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Vinylbifenyl-mellanprodukt används i organisk syntes
och i kemisk forskning.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten i ett torrt och väl ventilerat utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Vinylbiphenyl
CAS 2350-89-2
Smältpunkt 115°C to 116°C
Molekylformel C14H12
MDL-nummer MFCD00008620
Kvantitet 1 g
Beilstein 2039221
Synonym 4-vinylbiphenyl, p-vinylbiphenyl, 4-phenylstyrene, biphenyl, 4-vinyl, 1,1'-biphenyl, 4-ethenyl, p-phenylstyrene, 4-ethenyl-1,1'-biphenyl, 4-vinyldiphenyl, 4-vinyl biphenyl, 4-vinyl-biphenyl
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-etenyl-4-fenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 180.25
PubChem CID 16883
Formel vikt 180.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.