Läs mer
4-Vinylindolin-2-one (4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one), Mikromol™
Produktkod. 17932496
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17932496 50 mg
1 options
Produktkod. 17932496 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0331.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Vinylindolin-2-one (4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 120427-93-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12)
LEDER C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC-namn 4-ethenyl-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvikt (g/mol) 159.18
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 159.0684 g/mol