Läs mer
4-Vinylphenol, min 10% soln. in propylene glycol
Produktkod. 11333066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333066 1 g 1g
11343066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10902.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2628-17-3 | C8H8O | 120.151 g/mol
4-Vinylfenol fungerar som en monomer och används vid framställning av poly-4-vinylfenolpolymer, som används inom elektronik som ett dielektriskt skikt i organiska transistorer i organiska tunnfilmstransistorer med flytande kristaller (TFT LCD). Det är en fenolförening och förekommer i vin och öl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Vinylfenol fungerar som en monomer och används vid framställning av poly-4-vinylfenolpolymer, som används inom elektronik som ett dielektriskt skikt i organiska transistorer i organiska tunnfilmstransistorer med flytande kristaller (TFT LCD). Det är en fenolförening och förekommer i vin och öl.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fukt- och värmekänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2628-17-3
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.151
MDL-nummer MFCD00017593
InChI-nyckel FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
IUPAC-namn 4-etenylfenol
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Vinylphenol
Densitet 1.04
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 1 g
Beilstein 506844
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 120.15
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≥10% soln. in propylene glycol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.