Läs mer
4-Vinylpyridine, 95%, stab. with 80 to 150ppm hydroquinone
Produktkod. 11388026
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388026 25 mL 25ml
11398026 100 mL 100ml
11308036 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13316.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-43-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
4-Vinylpyridin fungerar som en sammonomer i styren-butadienpolymerer för att främja vidhäftning mellan gummiblandningen och bärande fibrer (eller snören) i däck, bälten och slangar. Det fungerar som en mellanprodukt för tillverkning av kemikalier och läkemedel. Vidare används det som ett reagens för modifiering av cystein. Utöver detta används det för att tillverka poly(4-vinylpyridin) och elastomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Vinylpyridin fungerar som en sammonomer i styren-butadienpolymerer för att främja vidhäftning mellan gummiblandningen och stödfibrer (eller snören) i däck, bälten och slangar. Det fungerar som en mellanprodukt för tillverkning av kemikalier och läkemedel. Vidare används det som ett reagens för modifiering av cystein. Utöver detta används det för att tillverka poly(4-vinylpyridin) och elastomerer.
Löslighet Blandbar med
vatten, kloroform, etanol, utspädda syror, alkohol, kolväten, estrar och ketoner.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, ultraviolett strålning och initiatorer av fria radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-43-6
Molekylformel C7H7N
Molekylvikt (g/mol) 105.14
MDL-nummer MFCD00006447
InChI-nyckel KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine
PubChem CID 7502
IUPAC-namn 4-etenylpyridin
LEDER C=CC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Vinylpyridine
Namnnotering stabilized with 100ppm hydroquinone
Densitet 0.984
Kokpunkt 58°C to 61°C (12 mmHg)
Flampunkt 51°C (124°F)
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3073
Beilstein 104506
Löslighetsinformation Miscible with water,chloroform,ethanol,dilute acids,alcohol,hydrocarbons,esters and ketones.
Formel vikt 105.14
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Vinylpyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Vinylpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.