Läs mer
4-Vinylsyringol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Vinylsyringol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h4-6,11H,1H2,2-3H3 |
| Formel vikt | 180.0786 |