Läs mer
Fisherbrand™ 4-vägs kliniskt ställ
Produktkod. 16370402 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått, Lila, Klart, Rött, Naturlig
Klart
Lila
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16370402 Klart -
16340402 Blått, Lila, Klart, Rött, Naturlig -
16350402 Blått -
16360402 Lila -
16380402 Naturlig Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16370402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 SEK
    918.35 SEK / Paket med 5
    Save 156.65 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Det 4-vägs kliniska rörstället är det enda rörstället speciellt utformat för att hålla runda, platta och koniska bloduppsamlings- och odlingsrör. Den rymmer flera rörstorlekar utan flera ställ.
  • Rymmer alla märken av 13 och 16 mm runda, plana och koniska bloduppsamlings- och odlingsrör.
  • Endast 4-vägsställ tillgängligt med sexvägsanslutning.
  • Länka olika eller samma brunnsstorlekar, ände mot ände eller sida vid sida, i valfri orientering.
  • Anpassa racket för att passa det antal brunnar som krävs, oändliga enheter kan kopplas ihop eller använda en fristående enhet.
  • Jämnt fördelade brunnar hjälper till att eliminera pipetteringsfel vilket möjliggör mer exakta resultat.
  • Gjuten alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör.
  • Robust, tillverkad av polypropen som är kemikaliebeständig och lätt att rengöra.
  • Ställ kan användas i vattenbad och placeras i frysar.
  • Blandat färgpaket tillgängligt för färgkodningsalternativ.
  • Patentsökt
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Cellavdelare Nej
Rena påståenden Rengörs med milda rengöringsmedel och autoklaverbar
Förslutning ingår Nej
Beskrivning 4-vägs Clinical Rack 5-pack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Rör (13 mm), Rör (16 mm)
Material Polypropen
Positioner 18
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kliniska rör
För användning med (utrustning) Skakapparat
Antal ställ 5
Förpackning Krympplast
Kvantitet 5 Pk.
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 121 °C
Mått (L x B x H) 9,1 x 2,8 x 3,8 tum.
Längd (metrisk) 23.2 cm
Längd (engelska) 9,1 tum
Bredd (engelska) 2,8 tum
Höjd (engelska) 3,8 tum
Diameter (metrisk) Well 13 mm, 17 mm
Vikt (engelska) 0.28 lb.
Vikt (metrisk) 0.11 kg
Inkluderar Ställ
Produkttyp Rack för blodrör
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Array Sida A: 6 x 3, sida B: 6 x 2, sida C: 6 x 3, sida D: 6 x 2
Bredd (metrisk) 7.0 cm