Description
- Rymmer alla märken av 13 och 16 mm runda, plana och koniska bloduppsamlings- och odlingsrör.
- Endast 4-vägsställ tillgängligt med sexvägsanslutning.
- Länka olika eller samma brunnsstorlekar, ände mot ände eller sida vid sida, i valfri orientering.
- Anpassa racket för att passa det antal brunnar som krävs, oändliga enheter kan kopplas ihop eller använda en fristående enhet.
- Jämnt fördelade brunnar hjälper till att eliminera pipetteringsfel vilket möjliggör mer exakta resultat.
- Gjuten alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör.
- Robust, tillverkad av polypropen som är kemikaliebeständig och lätt att rengöra.
- Ställ kan användas i vattenbad och placeras i frysar.
- Blandat färgpaket tillgängligt för färgkodningsalternativ.
- Patentsökt
- Autoklaveringsbar
Specifications
Specifications
| Cellavdelare | Nej |
| Rena påståenden | Rengörs med milda rengöringsmedel och autoklaverbar |
| Förslutning ingår | Nej |
| Beskrivning | 4-vägs Clinical Rack 5-pack |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Håller | Rör (13 mm), Rör (16 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 18 |
| Form | Rektangulär |
| Show More |