Läs mer
Fisherbrand™ 4-vägs kliniskt ställ
Produktkod. p-7161581 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått, Lila, Klart, Rött, Naturlig
Klart
Lila
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 16340402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det 4-vägs kliniska rörstället är det enda rörstället speciellt utformat för att hålla runda, platta och koniska bloduppsamlings- och odlingsrör. Den rymmer flera rörstorlekar utan flera ställ.
  • Rymmer alla märken av 13 och 16 mm runda, plana och koniska bloduppsamlings- och odlingsrör.
  • Endast 4-vägsställ tillgängligt med sexvägsanslutning.
  • Länka olika eller samma brunnsstorlekar, ände mot ände eller sida vid sida, i valfri orientering.
  • Anpassa racket för att passa det antal brunnar som krävs, oändliga enheter kan kopplas ihop eller använda en fristående enhet.
  • Jämnt fördelade brunnar hjälper till att eliminera pipetteringsfel vilket möjliggör mer exakta resultat.
  • Gjuten alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör.
  • Robust, tillverkad av polypropen som är kemikaliebeständig och lätt att rengöra.
  • Ställ kan användas i vattenbad och placeras i frysar.
  • Blandat färgpaket tillgängligt för färgkodningsalternativ.
  • Patentsökt
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Cellavdelare Nej
Inkluderar Ställ
Produkttyp Rack för blodrör
Rena påståenden Rengörs med milda rengöringsmedel och autoklaverbar
Förslutning ingår Nej
Beskrivning 4-vägs Clinical Rack 5-pack
Array Sida A: 6 x 3, sida B: 6 x 2, sida C: 6 x 3, sida D: 6 x 2
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått, Lila, Klart, Rött, Naturlig
Håller Rör (13 mm), Rör (16 mm)
Material Polypropen
Positioner 18
Form Rektangulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kliniska rör
För användning med (utrustning) Skakapparat
Antal ställ 5
Förpackning Krympplast
Kvantitet 5 Pk.
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 121 °C
Mått (L x B x H) 9,1 x 2,8 x 3,8 tum.
Längd (metrisk) 23.2 cm
Längd (engelska) 9,1 tum
Bredd (metrisk) 7.0 cm
Bredd (engelska) 2,8 tum
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Höjd (engelska) 3,8 tum
Diameter (metrisk) Well 13 mm, 17 mm
Vikt (engelska) 0.28 lb.
Vikt (metrisk) 0.11 kg