Beskrivning
Håll trettiotvå 0,5 ml, trettiotvå 1,5 ml, tolv 15 ml eller fyra 50 ml rör, var och en på var sin sida, med Thermo Scientific™ 4-vägs Flipper™ Rack.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4-Way Flipper Rack |
| Färg | Fluorescerande orange |
| Håller | 0.5 mL, 15 mL, Rör (50 ml) |
| Positioner | 32 x 0,5 ml, 32 x 1,5 ml, 12 x 15 ml eller 4 x 50 ml rör, var och en på en annan sida |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | 4-way Flipper Rack |