Läs mer
Thermo Scientific™ 4-vägs Flipper™ Rack
Produktkod. 11530125 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Färg:
Fluorescerande grön
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11530125 Fluorescerande rosa Paket med 20
11520125 Fluorescerande orange Paket med 20
10321031 Fluorescerande grön Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11530125 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6220.00 SEK
    6014.73 SEK / Paket med 20
    Save 205.27 SEK
    3% Av
I lager
Håll trettiotvå 0,5 ml, trettiotvå 1,5 ml, tolv 15 ml eller fyra 50 ml rör, var och en på var sin sida, med Thermo Vetenskaplig ™4-vägs Flipper™ Rack.
Håll trettiotvå 0,5 ml, trettiotvå 1,5 ml, tolv 15 ml eller fyra 50 ml rör, var och en på var sin sida, med Thermo Scientific™ 4-vägs Flipper™ Rack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 4-Way Flipper Rack
Färg Fluorescerande rosa
Håller 0.5 mL, 15 mL, Rör (50 ml)
Positioner 32 x 0,5 ml, 32 x 1,5 ml, 12 x 15 ml eller 4 x 50 ml rör, var och en på en annan sida
Form Rektangulär
nr per ärende 20 Racks
Produkttyp 4-way Flipper Rack