Läs mer
Thermo Scientific™ 4-vägs Flipper™ Rack
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520865 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Fluorescerande grön
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11520125
Brand: Thermo Scientific™ 8860
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll trettiotvå 0,5 ml, trettiotvå 1,5 ml, tolv 15 ml eller fyra 50 ml rör, var och en på var sin sida, med Thermo Vetenskaplig ™4-vägs Flipper™ Rack.
Håll trettiotvå 0,5 ml, trettiotvå 1,5 ml, tolv 15 ml eller fyra 50 ml rör, var och en på var sin sida, med Thermo Scientific™ 4-vägs Flipper™ Rack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 4-way Flipper Rack
Beskrivning 4-Way Flipper Rack
Färg Fluorescerande orange
Håller 0.5 mL, 15 mL, Rör (50 ml)
Positioner 32 x 0.5 mL, 32 x 1.5 mL, 12 x 15 mL or 4 x 50 mL tubes, each on a different side
Form Rektangulär