Läs mer
Gilac™ 40 L Ingrediensbehållare med lock
Beskrivning
- Garanterar hygienisk förvaring av ingredienser (med lock).
- Lätttillgänglig.
- Helt slät botten utan synliga skruvar.
- Rundade hörn och helt släta väggar för enkel rengöring.
- Behållare stapelbar (med valfritt lock) och kapslingsbar.
- Kompatibel med GILAC universal 600 x 400 rullvagnar för enkel hantering.
- 40 L ingrediensbehållaren kan staplas på en 80 L ingrediensbehållare, på en rektangulär eller en 600 x 400 HACCP-behållare.
- Brett utbud av färgade lock finns tillgängliga.
- En enda serie av lock för 40 L och 80 L ingrediensbehållare.
- Behållare designad i lätt genomskinlig HDPE, så att innehållet och nivån på materialet kan ses.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Klart |
| Form | Rektangulär |