Läs mer
Gilac™ 40 L selektiv sorteringsbehållare med lock
Produktkod. 17958731
Change view
Färg:
Diverse
Produktkod. Färg
17958731 Diverse
1 options
Produktkod. 17958731 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G144800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.25 SEK
    1751.88 SEK / Paket med 1
    Save 898.37 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
40 L Selektiv sortering Behållare med lock är anpassade för selektiv sortering.
  • Behållare anpassade för selektiv sortering.
  • Lättåtkomlig. När den är staplad låter den övre behållaren locket låsas i öppet läge för enkel användning.
  • Säljes i förpackning om 3 kärl med blått lock, gult lock och grönt lock för enkel sopsortering.
  • Stapelbar (med lock) och kapslingsbar (utan lock) för förvaring.
  • Behållare kompatibla med GILAC universal 600 x 400 rullvagnar för enkel hantering.
  • Måtten som anges i produktegenskaperna är måtten på en behållare med lock.
  • Höjden på 3 staplade containrar: 1310 mm. Måtten på förpackningen levererad i kartong: 700 x 420 x 730 mm.
Specifikationer
Typ Förvaringsväska
Material HDPE
Färg Diverse
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 10,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 40 L
Kvantitet 3 Pk.