Läs mer
Lipomed 40 mg/dL I. Etanolstandardlösning, 40 mg/dL i vatten
Produktkod. 30457420
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
10 x 1 mL
50 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30457420 50 x 1 mL 50ml
30461517 5 x 1 mL 5ml
30459746 10 x 1 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457420 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMETH0401ML50AMP
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Lipomeds certifierade referensmaterial som rena, naturliga lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för förtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
CAS 64-17-5
Analyt- eller komponentnamn Ethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H6 O
Koncentration 40 mg/dL
Synonym Ethanol
InChI formel InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Kvantitet 50 x 1 mL
Formel vikt 46.0419