Läs mer
Tenak™ 40 mm Cryobox-avdelare
Produktkod. 11571685 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Håller:
Flaskor med 10 mm OD
Flaskor med 13 mm OD
Flaskor med 15 mm OD
Flaskor med 15,50 mm OD
Flaskor med 17 mm OD
Flaskor med 17,75 mm OD
Flaskor med 24 mm OD
Flaskor med 25,25 mm OD
Flaskor med 31 mm OD
Flaskor med 31,75 mm OD
Flaskor med 41 mm OD
Flaskor med 42,50 mm OD
Tube Array:
12 x 12 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
6 x 6 celler
7 x 7 celler
8 x 8 celler
9 x 9 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Tube Array unitSize
11571685 Flaskor med 17 mm OD 7 x 7 celler Paket med 36
15240454 Flaskor med 15 mm OD 8 x 8 celler Paket med 36
15210634 Flaskor med 15 mm OD 6 x 6 celler Paket med 36
15220554 Flaskor med 10 mm OD 12 x 12 celler Paket med 36
15220634 Flaskor med 25,25 mm OD 5 x 5 celler Paket med 36
15230634 Flaskor med 31,75 mm OD 4 x 4 celler Paket med 36
15240634 Flaskor med 42,50 mm OD 3 x 3 celler Paket med 36
15280544 Flaskor med 41 mm OD 3 x 3 celler Paket med 36
15290544 Flaskor med 31 mm OD 4 x 4 celler Paket med 36
11521785 Flaskor med 15,50 mm OD 8 x 8 celler Paket med 36
11531785 Flaskor med 17,75 mm OD 7 x 7 celler Paket med 36
11591685 Flaskor med 13 mm OD 9 x 9 celler Paket med 36
15200554 Flaskor med 24 mm OD 5 x 5 celler Paket med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11571685 Supplier Tenak™ Supplier No. TE22130
Only null left
Add to basket
Add to basket
Avdelare för användning med 75 mm höga kryoboxar.
  • För användning i kryoboxar av kartong
  • Rymmer kryogena flaskor
  • Rutnätsavdelare
Specifications
Typ Grid Divider
För användning med (utrustning) 75 mm höga kryoboxar
Håller Flaskor med 17 mm OD
Tube Array 7 x 7 celler
Höjd (metrisk) 40 mm