Läs mer
Tenak™ 40 mm Cryobox-avdelare
Produktkod. 15200554 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Flaskor med 10 mm OD
Flaskor med 13 mm OD
Flaskor med 15 mm OD
Flaskor med 15,50 mm OD
Flaskor med 17 mm OD
Flaskor med 17,75 mm OD
Flaskor med 24 mm OD
Flaskor med 25,25 mm OD
Flaskor med 31 mm OD
Flaskor med 31,75 mm OD
Flaskor med 41 mm OD
Flaskor med 42,50 mm OD
Tube Array:
12 x 12 celler
3 x 3 celler
4 x 4 celler
5 x 5 celler
6 x 6 celler
7 x 7 celler
8 x 8 celler
9 x 9 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. 15200554
Brand: Tenak™ TE22126
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avdelare för användning med 75 mm höga kryoboxar.
  • För användning i kryoboxar av kartong
  • Rymmer kryogena flaskor
  • Rutnätsavdelare
Specifikationer
Typ Grid Divider
För användning med (utrustning) 75 mm höga kryoboxar
Håller Flaskor med 24 mm OD
Tube Array 5 x 5 celler
Höjd (metrisk) 40 mm