Läs mer
Stomacher™ 400 Circulator Lab Blender
Produktkod. 17764389
Change view
Volymintervall (metriskt):
80 till 400 ml
Produktkod. Volymintervall (metriskt)
17764389 80 till 400 ml
1 options
Produktkod. 17764389 Leverantör Stomacher™ Leverantörsnummer 0400/001/EU/W
Beräknad leverans: 27-11-2026
En laboratoriemixer för enkel och effektiv provberedning samtidigt som den levererar tillförlitliga och konsekventa resultat.
  • Lämplig för volymprovstorlekar från 80 till 400 ml
  • Programmerbara processtider och paddelhastigheter för konsekventa resultat
  • Lätt att använda– enkel att ställa in, programmerbar drift med digital kontrollpanel
  • Lätt att rengöra
  • Hållbar och pålitlig, designad för konstant användning
Specifikationer
Spänning 240 V
Elektriska krav 330 x 355 x 300 mm
Wattal 140 W
Volymintervall (metriskt) 80 till 400 ml
Inkluderar Strömkabel, snabbstartsguide, väska av BA6141 Standard och cirkulator Stomacher väskor
Modell Fönsterversion, 240 V