Läs mer
Stomacher™ 400 klassiska sidosilpåsar
Produktkod. 17754399
Tjocklek (metrisk):
65μ m
Produktkod. 17754399
Brand: Stomacher™ BA6041/LSTR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Påsarna innehåller en robust silremsa som gör det lättare att pipettera det producerade provet, vilket minskar risken för pipettstopp. Lämplig för prover som producerar en stor mängd skräp.
  • Stomacher™ mixerpåse, med tillägg av påsförslutningsanordning, bestående av trådförstärkt tejp
  • Väska gjord av ny kvalitet, polyolefinkomplex.
  • Flexibel och transparent
  • Beständig mot frysning och höga temperaturer (från -40 till 80 °C / -40 till 176 °F)
  • Ingen kontakt mellan provet och mixern under homogenisering av provet
  • Lämplig för korttidsförvaring eller inkubation av prover
  • Kompatibel med alla paddle lab blenders
  • Lämplig för matkontakt. Ej avsedd att användas för livsmedelsförpackningar
  • Bestrålat sterilt i förseglade dospåsar, med spårbart certifikat
  • Förvaring: på en tempererad och torr plats, borta från fukt och ljus
Specifikationer
Inkluderar Sidosilarrangemang
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 65μ m
Fyll volym 400 ml (Rekommenderad blandningsvolym: 100 till 250 ml)
Antal per förpackning 200/Cs
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Produkttyp Blenderpåse