Läs mer
TubeWriter 400 - Anpassat sidotryck för alla Labware
Beskrivning
- Specialdesignade ställ för 400:an
- Ställ tillverkade enligt dina exakta specifikationer för att direkt skriva ut och märka på sidan av alla laboratorieartiklar
- Rack säkerställer korrekt inriktning och håller labware säkert
- Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
- Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
- Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
- Print tål de tuffaste labbförhållanden
- Kan skriva ut 2D eller 3D streckkoder, bilder och 5 rader text
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Märkningsställ |