Läs mer
TubeWriter 400 - Custom Rack Top Print för alla Labware
Produktkod. 30067428
Change view
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. Produkttyp
30067428 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067428 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer PT000XXEL400Custom
Beräknad leverans: 04-01-2027
Anpassade ställ tillverkade enligt exakta specifikationer för att skriva ut direkt på ovansidan av unik laboratorieutrustning
  • Anpassade ställ designade för 400
  • Ställ gjorda enligt dina exakta specifikationer direkt på toppen av alla laboratorieartiklar
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller labware säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
  • Kan skriva ut 2D eller 3D streckkoder, bilder och 5 rader text
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ