Läs mer
Stomacher™ 400 ekopåsar
Produktkod. 17734409
Change view
Mått (L x B):
15,5 x 20 cm
17,7 x 20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17734409 15,5 x 20 cm
17724409 17,7 x 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17734409 Leverantör Stomacher™ Leverantörsnummer BA6341
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eco-påsarna är designade för att erbjuda samma höga kvalitet som våra vanliga mixerpåsar, men med en minskad mängd plastanvändning och avfall. Dessa väskor är skräddarsydda för att fungera sömlöst med Stomacher™ EVO utan att påverka några befintliga protokoll.
  • 30 % mindre påsar, minskar plastanvändning och avfall
  • För användning med Stomacher™ Endast EVO labbmixer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Öppna
För användning med (applikation) Utföra provberedningsmetoder för 10 g TVC-tester
Mått (L x B) 15,5 x 20 cm
Produkttyp Blenderpåse
Tjocklek (metrisk) 65 μm