Läs mer
400 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Volym (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
- Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
- Certifierad
- NIST spårbart
- Ej giftig, ej cancerframkallande
- Mycket exakt
- Stabil
- EPA godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Ratio Instrument |
| Beskrivning | Flytande format i HDPE-flaska |
| Noggrannhet | Noggrannhet± 1 % NTU |
| Grumlighet | 400 NTU± 1 % |
| Volym (metrisk) | 100 mL |