Läs mer
TubeWriter 400 - Standard sidoutskrift för 50 mL koniska centrifugrör
Produktkod. 30067440
Change view
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. Produkttyp
30067440 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067440 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer PS0050CNEL120400
Beräknad leverans: 10-12-2026
Standardställ för direkt utskrift på sidan av 50 mL koniska centrifugrör
  • Standardutskriftsställ designat för 400
  • Skriver ut och etiketter direkt på sidan av 50 mL koniska centrifugrör
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller rören säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidslagring vid -80C och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ