Läs mer
TubeWriter 400 - Standard Rack Top Print för 0,5 mL mikrocentrifugrör
Produktkod. 30067435
Change view
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. Produkttyp
30067435 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067435 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer PT0500MCEL400
Beräknad leverans: 02-12-2026
Standardställ för direkt utskrift på toppen av 0,5 ml mikrocentrifugrör
  • Standardutskriftsställ designat för 400
  • Skriver ut och etiketter direkt på toppen av 0,5 ml mikrocentrifugrör
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller rören säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidslagring vid -80C och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ