Läs mer
TubeWriter 400 - Standard Rack Top Print för 2,0 mL kryogena flaskor
Produktkod. 30067442
Change view
Produkttyp:
Märkningsställ
Produktkod. Produkttyp
30067442 Märkningsställ
1 options
Produktkod. 30067442 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer PT1800CVEL400
Beräknad leverans: 07-12-2026
Standardställ för direkt utskrift på toppen av 2,0 ml kryogena flaskor
  • Standardutskriftsställ designat för 400
  • Skriver ut och etiketter direkt på toppen av 2,0 ml kryogena flaskor
  • Rack säkerställer korrekt inriktning och håller flaskorna säkert
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
  • Utskrift kan ta så lite tid som 50 tuber på 2 till 3 minuter
  • Rack designade för snabb växling mellan typer av labware
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Print tål de tuffaste labbförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Märkningsställ