Läs mer
TubeWriter 400 - UV-härdbart bläck
Produktkod. 30067425
Change view
Produkttyp:
Bläckrullersättning
Produktkod. Produkttyp
30067425 Bläckrullersättning
1 options
Produktkod. 30067425 Leverantör TubeWriter Leverantörsnummer TW4001
Beräknad leverans: 02-12-2026
Ersättande UV-härdbart bläck
  • Bläck trycker och etiketter direkt på böjda plast- och glasytor - alla laboratorieartiklar
  • UV-härdning säkerställer att utskrifter tål tuffa laboratorieförhållanden
  • Print överlever långtidsförvaring vid -80 C °och flytande kväve
  • Beständig mot kemiska lösningsmedel
  • Engångspatroner med låga utbyteskostnader
  • Inga tidskrävande klibbiga etiketter eller handstil krävs
Specifikationer
Produkttyp Bläckrullersättning