Läs mer
Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partiklar
Produktkod. 10550924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
1.0μ m
1.1μ m
1.3μ m
1.6μ m
1.8μ m
2μ m
2.5μ m
3μ m
4μ m
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
9μ m
10μ m
12μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
110μ m
140μ m
160μ m
200μ m
240μ m
280μ m
300μ m
400μ m
500μ m
550μ m
650μ m
750μ m
1000μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
1g
Produktkod. 10550924
Brand: Thermo Scientific™ 4215A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minimera responsen från analytiska system för att forma effekter med partiklar i en storlek.
Minimera responsen från analytiska system att forma effekter med Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partiklar, utmärkt för användning med alla applikationer som kräver en NIST™ spårbar storlek standard med en mycket liten standardavvikelse.
Funktioner
  • Partikelsfärer används istället för oregelbundet formade partiklar.
  • Medeldiametrar har kalibrerats med Thermo Fisher ™Scientifics NIST™ spårbara mikroskopimetoder.
  • Storleksfördelning och enhetlighet mäts genom elektrisk resistansanalys eller optisk mikroskopi.
  • 4000-seriens partiklar från 1 till 160 μm är gjorda av polystyren (PS)
  • 4000-seriens partiklar från 200 till 1000 μm är gjorda av polystyren tvärbunden med divinylbensen (PSDVB).
Beställningsinformation:
Produkter från 1 till 160 μm är förpackade som vattenhaltiga suspensioner i 15 ml flaskor med droppspets, i en optimal koncentration för dispergering, hantering och utspädning. Diametrar på 200 μm och större är förpackade som torra sfärer. Paketen är lotnumrerade för bekväm teknisk service och support efter försäljningen.
Thermo Fisher Scientific™ har egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST , som inkluderar en beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet; Tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper; Materialsäkerhetsdatablad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Certifikat och efterlevnad Varje paket med standarder innehåller ett certifikat för kalibrering och spårbarhet till NIST som innehåller en beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet samt en tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper.
Koncentration 0,3 % fast material
Innehåll och lagring Förvara i en tättsluten behållare, mellan 4° till 30 °C. Håll flaskan upprätt och tätt försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polymerpartiklar i vatten
Beskrivning NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Standardavvikelseapplikationer med smal storlek
Material Polystyren
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.13µm, 0.9% CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 15μ m