Beskrivning
Minimera responsen från analytiska system att forma effekter med Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partiklar, utmärkt för användning med alla applikationer som kräver en NIST™ spårbar storlek standard med en mycket liten standardavvikelse.
- Partikelsfärer används istället för oregelbundet formade partiklar.
- Medeldiametrar har kalibrerats med Thermo Fisher ™Scientifics NIST™ spårbara mikroskopimetoder.
- Storleksfördelning och enhetlighet mäts genom elektrisk resistansanalys eller optisk mikroskopi.
- 4000-seriens partiklar från 1 till 160 μm är gjorda av polystyren (PS)
- 4000-seriens partiklar från 200 till 1000 μm är gjorda av polystyren tvärbunden med divinylbensen (PSDVB).
Beställningsinformation:
Produkter från 1 till 160 μm är förpackade som vattenhaltiga suspensioner i 15 ml flaskor med droppspets, i en optimal koncentration för dispergering, hantering och utspädning. Diametrar på 200 μm och större är förpackade som torra sfärer. Paketen är lotnumrerade för bekväm teknisk service och support efter försäljningen.
Thermo Fisher Scientific™ har egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST , som inkluderar en beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet; Tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper; Materialsäkerhetsdatablad
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Certifikat och efterlevnad | Varje paket med standarder innehåller ett certifikat för kalibrering och spårbarhet till NIST som innehåller en beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet samt en tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper. |
| Koncentration | 2,1 % fast material |
| Innehåll och lagring | Förvara i en tättsluten behållare, mellan 4° till 30 °C. Håll flaskan upprätt och tätt försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Innehåll | Polymerpartiklar i vatten |
| Beskrivning | NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Standardavvikelseapplikationer med smal storlek |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Partiklar i standardstorlek |
| Visa mer |