Läs mer
Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partiklar
Produktkod. 11583113 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
1.0μ m
1.1μ m
1.3μ m
1.6μ m
1.8μ m
2μ m
2.5μ m
3μ m
4μ m
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
9μ m
10μ m
12μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
110μ m
140μ m
160μ m
200μ m
240μ m
280μ m
300μ m
400μ m
500μ m
550μ m
650μ m
750μ m
1000μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
1g
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11583113 5μ m 15ml
11583103 1.0μ m 15ml
11593103 1.0μ m 15ml
11889742 1.1μ m 15ml
10564775 1.3μ m 15ml
11809752 1.6μ m 15ml
11819752 1.8μ m 15ml
11829752 2.5μ m 15ml
11839752 2μ m 15ml
11849752 3μ m 15ml
11859752 4μ m 15ml
11879752 6μ m 15ml
11889752 7μ m 15ml
11899752 8μ m 15ml
11809762 9μ m 15ml
11533123 10μ m 15ml
10094637 12μ m 15ml
10550924 15μ m 15ml
11849762 20μ m 15ml
11573123 25μ m 15ml
11879762 30μ m 15ml
13495718 40μ m 15ml
11889762 40μ m 15ml
11503133 50μ m 15ml
11809772 60μ m 15ml
12687626 60μ m 15ml
11523133 70μ m 15ml
11533133 80μ m 15ml
11543133 100μ m 15ml
11849772 110μ m 15ml
11859772 140μ m 15ml
11869772 160μ m 15ml
10793507 200μ m 1g
11889772 240μ m 1g
15356004 280μ m 1g
10391675 300μ m 1g
10575265 400μ m 1g
11819782 500μ m 1g
11829782 550μ m 1g
10450185 650μ m 1g
11849782 750μ m 1g
10545074 1000μ m 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Produktkod. 11583113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4205A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6621.51 SEK
    6281.36 SEK / 15ml
    Save 340.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minimera responsen från analytiska system för att forma effekter med partiklar i en storlek.
Minimera responsen från analytiska system att forma effekter med Thermo Scientific™ 4000-serien monosized partiklar, utmärkt för användning med alla applikationer som kräver en NIST™ spårbar storlek standard med en mycket liten standardavvikelse.
Funktioner
  • Partikelsfärer används istället för oregelbundet formade partiklar.
  • Medeldiametrar har kalibrerats med Thermo Fisher ™Scientifics NIST™ spårbara mikroskopimetoder.
  • Storleksfördelning och enhetlighet mäts genom elektrisk resistansanalys eller optisk mikroskopi.
  • 4000-seriens partiklar från 1 till 160 μm är gjorda av polystyren (PS)
  • 4000-seriens partiklar från 200 till 1000 μm är gjorda av polystyren tvärbunden med divinylbensen (PSDVB).
Beställningsinformation:
Produkter från 1 till 160 μm är förpackade som vattenhaltiga suspensioner i 15 ml flaskor med droppspets, i en optimal koncentration för dispergering, hantering och utspädning. Diametrar på 200 μm och större är förpackade som torra sfärer. Paketen är lotnumrerade för bekväm teknisk service och support efter försäljningen.
Thermo Fisher Scientific™ har egna ingenjörs-, produktions- och mätanläggningar för bättre kvalitetskontroll och svar på kundernas behov. Utöver denna linje av storleksstandarder för polymerer erbjuder vi även kalibreringsstandarder för kiseldioxid och glasmaterial. Fråga vår tekniska serviceavdelning för information om specifika tillämpningar eller andra produktbehov som inte anges här.
Innehåller:
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST , som inkluderar en beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet; Tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper; Materialsäkerhetsdatablad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Certifikat och efterlevnad Varje paket med standarder innehåller ett certifikat för kalibrering och spårbarhet till NIST som innehåller en beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet samt en tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper.
Koncentration 0,3 % fast material
Innehåll och lagring Förvara i en tättsluten behållare, mellan 4° till 30 °C. Håll flaskan upprätt och tätt försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polymerpartiklar i vatten
Beskrivning NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Standardavvikelseapplikationer med smal storlek
Material Polystyren
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.05µm, 1.0% CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 5μ m