Läs mer
KGW Isotherm™ 4000mL Dewar Bärkolv med aluminiumjacka
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 375mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 160mm |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Diameter (metrisk) Inre | 138 mm |
| För användning med (applikation) | Kylning av små prover, Lagring: flytande kväve (LN2), torris (CO2) andra kylmedel |
| Höjd (metrisk) Inre | 310mm |
| Material | Borsilikatglas |