Läs mer
KGW Isotherm™ 4000mL Dewar Bärkolv med lock
Produktkod. 10067740
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10067740 4 l
1 options
Produktkod. 10067740 Leverantör KGW Isotherm™ Leverantörsnummer 1224
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 160mm
För användning med (applikation) Kylning av små prover
Höjd (metrisk) Inre 310mm
Höjd (metrisk) 305mm
Inkluderar Isolerat lock, hålls av två fjäderklämmor, handtag
Kapacitet (metrisk) 4 l
Diameter (metrisk) Inre 138 mm
Material Borsilikatglas