Läs mer
SHOWA™ 406 dubbla latexbelagda isolerade kallvädershandskar
Produktkod. 17757607
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17757607 2X-large
17737607 Intermediär
17727607 Betydande
17747607 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17757607 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 40610XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8240.00 SEK
    7928.66 SEK / 5 par
    Save 311.34 SEK
    3% Av
I lager
Vattenavvisande handskar är designade för att förbli torra när de används med vätskor, medan intelligent akrylisolering skyddar händerna från minusgrader ner till -30 °C.
  • Dubbeldoppad latexbeläggning med en grov textur för förbättrade greppförmåga
  • Intelligent akrylisolering skyddar händerna från temperaturer ner till -30 °C
  • Isolering hjälper till att minska svett inuti handsken för att bevara grepp och taktilitet
  • Orange exteriör med hög synlighet ökar användarsäkerheten i applikationer med svagt ljus
  • Sömlös stickad konstruktion för en åtsittande passform för att öka värme och fingerfärdighet
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Belagt område Palm
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Latex
Färg Hi-vis Orange, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Nylon, Polyester
Storlek 2X-large
För användning med (applikation) Tegelläggning, utomhusunderhåll, kylning och frakt/mottagning
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Elastisk
Liner material Akryl
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 1
Serie 406
Tummen stil Rak
Längd (engelska) 11 tum