Läs mer
Fisherbrand™ 40 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE Virginal |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.5 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |