Läs mer
42-(2-Tetrazolyl)rapamycin, MedChemExpress
Beskrivning
42-(2-Tetrazolyl)rapamycin is a prodrug compound of a rapamycin analog extracted from patent US 20080171763 A1, Example 1. Rapamycin is a specific mTOR inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 42-(2-Tetrazolyl)rapamycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 221877-56-1 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C52H79N5O12 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 130 mg/mL (134.55 mM) |
| LEDER | [H][C@]1(C(O[C@@]([C@@H](C[C@H]2C[C@@H](OC)[C@@H](N3N=CN=N3)CC2)C)([H])CC([C@@H](/C=C([C@@H](O)[C@H]4OC)\C)C)=O)=O)N(C(C([C@@]5(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C4=O)OC)([H])O5)=O)=O)CCCC1 |
| Visa mer |